GF17794761
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 5.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
NI297920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 177-947-61
Lunghezza
100 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)