Documenti fondamentali
GF17744452
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
AB040400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 177-444-52
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)