Documenti fondamentali
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%, outside diameter 0.9 mm, length 35 mm, wall thickness 0.15 mm
Sinonimo/i:
FE227201
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-616-47
Lunghezza
35 mm
D.E.
0.9 mm
Spessore delle pareti
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)