Key Documents
GF17167888
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
NI297930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 171-678-88
Lunghezza
500 mm
Diametro
10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)