Key Documents
GF17070858
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm rod, 19mm diameter
Sinonimo/i:
FE027935
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 170-708-58
L × diam.
100 mm × 19 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)