GF16994751
Tin/Zinc
foil, Sn 75%/Zn 25%, thickness 0.6 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
SA200360
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 169-947-51
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16994751-2EA | 4061821135254 |
GF16994751-1EA | 4061821135247 |