Key Documents
GF16565823
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 1.83mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 1.29mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027250
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 165-658-23
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.27 mm
D.E. × D.I.
1.83 mm × 1.29 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)