GF15163297
Carbon
foil, 12.5x12.5mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000400, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 151-632-97
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
12.5 × 12.5 mm × 0.125 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15163297-5EA | 4061829556570 |
GF15163297-10EA | 4061829475451 |
GF15163297-1EA | 4061825357201 |
GF15163297-2EA | 4061829495244 |