Documenti fondamentali
GF15012177
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 150-121-77
Lunghezza
100 mm
Diametro
25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)