GF14230640
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Sinonimo/i:
CU256011
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-306-40
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)