GF14165995
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
200mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
Sinonimo/i:
FE027200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-659-95
Lungh. × spessore
200 mm × 0.16 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.88 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14165995-1EA | 4061825427171 |
GF14165995-10EA | 4061829941826 |
GF14165995-2EA | 4061829961749 |
GF14165995-5EA | 4061831012002 |