GF13723714
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
FE245810
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-237-14
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.075 mm
Spessore isolante
0.018 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13723714-1EA | 4061825426938 |