Key Documents
GF13196033
Rhenium
foil, thickness 0.03 mm, length 2 m, coil width 0.76 mm
Sinonimo/i:
RE000220
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Re
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141737
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 131-960-33
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
0.76 mm
Spessore
0.03 mm
P. eboll.
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N