GF13184625
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, size 300 × 300 mm, clear
Sinonimo/i:
CV311200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 131-846-25
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.2 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)