Documenti fondamentali
GF13137892
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, injection molding grade
Sinonimo/i:
AC311250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 131-378-92
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)