Documenti fondamentali
GF13109532
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FA147945
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 131-095-32
Lunghezza
100 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)