Key Documents
GF13061685
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.38 mm, size 178 × 178 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
CU070475
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-616-85
Misura
178 × 178 mm
Spessore
0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)