Documenti fondamentali
GF12466616
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE043250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-666-16
Misura × spessore
100 x 100 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)