GF12270563
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinonimo/i:
EK306300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-705-63
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)