Documenti fondamentali
GF12123830
Platinum
powder, max. particle size 45 micron, weight 2 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PT006015
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-238-30
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Peso
2 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF12123830-1EA4061821115805