GF12043471
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070451
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
foil (temper half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 120-434-71
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12043471-1EA | 4061825423241 |
GF12043471-20EA | 4061829980665 |
GF12043471-10EA | 4061829919320 |
GF12043471-2EA | 4061829949891 |
GF12043471-5EA | 4061831001198 |