GF11969950
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP361125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 119-699-50
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)