Documenti fondamentali
GF11471880
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 30micron
Sinonimo/i:
FK256011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 114-718-80
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)