Documenti fondamentali
GF11434384
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL609301
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Stato
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 114-343-84
Diametro
20 mm
20 mm
Spessore
3.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)