GF11411086
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP341100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 114-110-86
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)