Documenti fondamentali
GF10556423
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.015 mm, size 200 × 200 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-564-23
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF10556423-10EA4061821134684
GF10556423-1EA4061821134691
GF10556423-2EA4061821134707
GF10556423-5EA4061821134714