Key Documents
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL609600
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 102-921-83
Diametro
76.2 mm
76.2 mm
Spessore
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)