Documenti fondamentali
GF10226731
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 20.0mm diameter
Sinonimo/i:
MO017930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 102-267-31
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)