GF10029596
Aluminum
foam, 150x150mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, 8 pores/cm, aluminum 6101 grade, 98.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL003815
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 100-295-96
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
150 mm × 150 mm × 6.35 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)