GF10003239
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed, polished on both sides
Sinonimo/i:
FF210351
About This Item
Forma fisica
annealed (polished on both sides)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 100-032-39
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)