Key Documents
GF09010932
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027920
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 090-109-32
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)