Key Documents
GF08793344
Polyimide
(PI), rod, diam. 38 mm, L 25 mm, grade meldin 7001
Sinonimo/i:
IM307950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 087-933-44
Lunghezza
25 mm
Diametro
38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3