GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Sinonimo/i:
VC003830
About This Item
Codice UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 082-137-12
Misura
100 × 100 mm
Spessore
12.7 mm
Densità bulk
0.05 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)