Documenti fondamentali
GF08144029
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
PD120220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 081-440-29
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)