Key Documents
GF07875142
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 200mm, 3.15mm thickness
Sinonimo/i:
W 113100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 078-751-42
Largh. × lungh. × spess.
50 mm × 200 mm × 3.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)