GF07753091
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 1.6mm diameter
Sinonimo/i:
FE047901
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 077-530-91
L × diam.
200 mm × 1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)