GF07557453
Copper-cobalt-beryllium alloy, Cu97Co2.5Be0.5
500mm rod, 6mm diameter
Sinonimo/i:
CY267910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 075-574-53
L × diam.
500 mm × 6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)