Documenti fondamentali
GF07432196
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
ET301200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 074-321-96
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)