GF07393349
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
NI800250
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 073-933-49
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)