GF06270364
Tin
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SN006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 062-703-64
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06270364-1EA | 4061821114396 |