Documenti fondamentali
GF06140629
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
1m wire, 0.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015138
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 061-406-29
L × diam.
1 m × 0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)