GF05913019
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015135
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-130-19
L × diam.
2 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)