GF05254635
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 100mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI097905
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 052-546-35
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)