GF04956598
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CA006101
Saggio
99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 049-565-98
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1