GF04614724
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002520
About This Item
Saggio
99.50%
Stato
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-147-24
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
600 mm × 600 mm × 10 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04614724-1EA | 4061825348681 |
GF04614724-2EA | 4061829504564 |