GF04383592
Dysprosium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY000210
About This Item
Saggio
99.90%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 043-835-92
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)