Key Documents
GF04024707
Polypropylene
(PP), rod, diam. 150 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
PP307990
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 040-247-07
Lunghezza
500 mm
Diametro
150 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)