Key Documents
GF03846764
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 038-467-64
Misura × spessore
1 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)