Documenti fondamentali
GF03090136
Tin oxide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
SN516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-901-36
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)