GF02984632
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 5m coil, 0.25mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE220321
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 029-846-32
Misura × spessore
5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)